Få mere at vide
L-askorbinsyre (hvidt krystallinsk pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10061793
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10061793 500 g Glasflaske 500g
1 options
Artikelnummer. 10061793 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP351500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Ascorbinsyre er velegnet til brug i vævskultursystemer, der kræver tilsætningsstoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor Ascorbinsyre
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Smeltepunkt 190 °C
Farve Gul
Tæthed 1.65g/cm³
Antændelsesrest 0,1% maks.
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H8O6
MDL nummer MFCD00064328
Mængde 500 g
Merck Index 15, 819
Specifik rotation 20,5 til 21,5° (+ eller -)
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on
Molekylvægt (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formel vægt 176.13
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Fast stof