Få mere at vide
L-ascorbinsyre, TraceSELECT™, ≥99,0% (RT), Solstice
Artikelnummer. 15680800
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15680800 100 g Poly flaske 100g
1 options
Artikelnummer. 15680800 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 05878100G
 Begrænset vare
På lager
TraceSELECT™ ,≥ 99,9998% (metalbasis)
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • Ultrarene syrer, baser og salte til smeltning og vådfordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyse
  • Prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultra-produkter til ultra-sporanalyse ved PPB- og endda PPT-niveauer produceres ved subkogende destillation
  • Syrerne, baserne og saltene i TraceSELECT serien er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μg/kg) sporområdet
  • pakket i beholdere af høj kvalitet, der passer til hvert produkt
  • Reagenserne produceres og tappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Smeltepunkt 190 °C til 194 °C
pH 1,0 til 2,0 (176g/L ved 25 °C)
Emballage Poly flaske
Molekylær formel C6H8O6
MDL nummer MFCD00064328
Mængde 100 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 84272
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
Opløselighedsinformation 176g/L ved 20 °C
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on
Molekylvægt (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formel vægt 176,12 g/mol
Procent renhed ≥99,0% (RT)
Grad TraceSELECT