Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Tab ved tørring | Max. 0.1 % |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 250 g |
| Procent renhed | 99.7 to 100.5% |
| Grad | ACS Klasse Organics |
| Fysisk form | Krystaller |