Få mere at vide
L-ascorbinsyre, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16615813 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 16615813
Brand: Honeywell Fluka 33034H1KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99,7-100,5 % (oxidimetrisk)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-81-7
Molekylær formel C6H8O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
MDL nummer MFCD00064328
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC navn (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-on
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Tekniske data
Tab ved tørring Max. 0.1 %
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Procent renhed 99.7 to 100.5%
Grad ACS Klasse Organics
Fysisk form Krystaller