Få mere at vide
L-(+)-Ascorbinsyre, elektroforesegrad, 99+%
Artikelnummer. 15487589
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487589 50 g 50g
15440547 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66291.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-81-7
Molekylær formel C6H8O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
MDL nummer MFCD00064328
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Ascorbic acid
Smeltepunkt 190 °C til 193 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Tæthed 1.65 g/mL
Mængde 50 g
Beilstein 84272
Merck Index 14,830
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 0; 5 M
Formel vægt 176.12
Procent renhed ≥99%
Grad Elektroforese
Fysisk form Pulver