Få mere at vide
L-ascorbinsyre krystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 11373949 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373949 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11373949 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210076991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    1144.05 DKK / 1kg
    Spare 60.95 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Tæthed 1,65 (vand = 1)
Molekylær formel C6H8O6
MDL nummer MFCD00064328
Mængde 1 kg
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMIL C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on
Molekylvægt (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formel vægt 176.12
Fysisk form Krystallinsk