Få mere at vide
L-ascorbinsyre, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10713791 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10713791 100 g 100g
10559950 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713791 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/8882/48
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
C6H8O6, CAS Number-50-81-7, 500g, Hvid, 176,13g/mol, 190 grader. C, 64328, Plastikpulverglas, 2,1 til 2,6, Fast | CAS: 50-81-7 | C6H8O6
C6H8O6, CAS-nummer-50-81-7, 500 g, hvid, 176,13 g/mol, 190 grader C, 64328, plastpulverbeholder, 2,1 til 2,6, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-81-7
Molekylær formel C6H8O6
MDL nummer 64328
Tekniske data
Smeltepunkt 190 °C
Farve Hvid
pH 2.1 til 2.6
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 100 g
Formel vægt 176,13 g/mol
Fysisk form Fast stof