Få mere at vide
L(+)-askorbinsyre, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11399853
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399853 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11399853 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC05151000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Anvendes til syntese af økologiske produkter, til farmaceutisk brug, som antioxidant (i fødevareindustrien) og i biokemi.
  • Synonymer: Vitamin C, 3-Oxo-L-gulonsyre-g-lacton
  • Molekylformel: C 6 H 8 O 6
  • Molær masse: 176,13 g/mol
  • CAS: 50-81-7
  • EIN ECS nr.: 200-066-2
  • Tændingstemperatur: 380 °C
Tekniske data
CAS 50-81-7
Smeltepunkt 190 °C til 192 °C (dekomponering)
Antændelsesrest 0,05% max
Tab ved tørring 0,1% maks (105 °C)
Molekylær formel C6H8O6
MDL nummer MFCD00064328
Mængde 1 kg
Specifik rotation 20,5 – 21,5° ([a]20°/D, c=10, vand)
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
Opløselighedsinformation I vand: 330 g/L ved 24 °C
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
IUPAC navn (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-on
Molekylvægt (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formel vægt 176,13 g/mol
Procent renhed 99,7% min (iodometrisk)
Grad ACS-reagens