Få mere at vide
L-ascorbinsyre ACS AR , Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548694
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15548694 500 g Glas 500g
1 options
Artikelnummer. 15548694 Leverandør Avantor Macron Leverandørnr. 440704
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50-81-7
Molekylær formel C6H8O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
MDL nummer MFCD00064328
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic Acid
Emballage Glas
Mængde 500 g
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on
Formel vægt 176.13
Grad ACS