Få mere at vide
L-(+)-Ascorbinsyre, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11393288
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393288 25 g 25g
11383288 100 g 100g
11303298 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036237.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176,12 g/mol
Det er alt sammen vigtigt næringsstof og antioxidant. L-ascorbinsyre anvendes ofte som et proceshjælpemiddel eller som et konserveringsmiddel i visse næringsstoffer eller fødevarekomponenter. Det bruges ligeledes i den syntetiske polymerindustri, i fotobehandling og i metalteknologi. Forskellige anvendelser er blevet foreslået i kosmetik, fibre, konservering af blod, konservering af afskårne planter, rengøringsmidler og i assay-reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-81-7
Molekylær formel C6H8O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
MDL nummer MFCD00064328
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic acid
Navn note Til analyse ACS
Smeltepunkt ∽191 °C (dekomponering)
Tæthed 1.65 g/mL
Analyseprocentområde >99 +%
Mængde 25 g
Beilstein 84272
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i ether, kloroform, benzen, petroleumsether, olier, fedtstoffer og fedtopløsningsmidler. L-ascorbinsyre betyder, at forbindelsens′stereokemi er relateret til den levorotoriske enantiomer glyceraldehyd.
Formel vægt 176.12
Grad ACS-reagens
Fysisk form Pulver