Få mere at vide
L-(+)-Ascorbinsyre, ACS, 99+%
Beskrivelse
Det er alt sammen vigtigt næringsstof og antioxidant. L-ascorbinsyre anvendes ofte som et proceshjælpemiddel eller som et konserveringsmiddel i visse næringsstoffer eller fødevarekomponenter. Det bruges ligeledes i den syntetiske polymerindustri, i fotobehandling og i metalteknologi. Forskellige anvendelser er blevet foreslået i kosmetik, fibre, konservering af blod, konservering af afskårne planter, rengøringsmidler og i assay-reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Ascorbic acid |
| Smeltepunkt | ∼191 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 1.65 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 84272 |
| Merck Index | 14,830 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i ether, kloroform, benzen, petroleumsether, olier, fedtstoffer og fedtopløsningsmidler. L-ascorbinsyre betyder, at forbindelsens′stereokemi er relateret til den levorotoriske enantiomer glyceraldehyd. |
| Formel vægt | 176.12 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS |
| Vis mere |