Få mere at vide
L(+)-askorbinsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(+)-Ascorbic acid |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 190.0°C to 192.0°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 2.1 to 2.6 (5% aq. soln.) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (Iodimetry) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 18, IV, 3038 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu