Få mere at vide
L(+)-ascorbinsyre, 99%
Artikelnummer. 10152370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10152370 100 g Plastflaske 100g
10336310 500 g Plastflaske 500g
10002643 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10152370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.45 DKK
    279.65 DKK / 100g
    Spare 30.80 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-81-7
Molekylær formel C6H8O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
MDL nummer MFCD00064328
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Ascorbic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 190,0 °C til 192,0 °C
Farve Hvid
pH 2,1 til 2,6 (5 % vandig opl.)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Jodimetri)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 18, IV, 3038
Merck Index 15, 819
Specifik rotation +20.50
Opløselighedsinformation (5% i vand) Består testen
Formel vægt 176.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller