Få mere at vide
L-(+)-Ascorbinsyre, 99+%
Artikelnummer. 11407497
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407497 2500 g 2500g
11487487 100 g 100g
11497487 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15613.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2694.07 DKK
    2423.65 DKK / 2500g
    Spare 270.42 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
L-ascorbinsyre er et vigtigt næringsstof og antioxidant. L-ascorbinsyre bruges ofte som et proceshjælpemiddel eller som konserveringsmiddel i visse næringsstoffer eller fødevarekomponenter. Det bruges også i den syntetiske polymerindustri, i fotobehandling og i metalteknologi. Forskellige anvendelser er blevet foreslået i kosmetik, fibre, konservering af blod, konservering af afskårne planter, rengøringsmidler og i assay-reagenser.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ether, chloroform, benzen, petroleumsether, olier, fedtstoffer og fedtopløsningsmidler. L-ascorbinsyre betyder, at forbindelsens stereokemi ′er relateret til den for den venstredrejende enantiomer af glyceraldehyd.
Bemærkninger Stabil
i luft, når den er tør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-81-7
Molekylær formel C6H8O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
MDL nummer MFCD00064328
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Ascorbic acid
Smeltepunkt 190 °C til 193 °C (dekomponering)
Tæthed 1.65
Mængde 2500 g
Beilstein 84272
Merck Index 14,830
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i ether, kloroform, benzen, petroleumsether, olier, fedtstoffer og fedtopløsningsmidler. L-ascorbinsyre betyder, at forbindelsens′stereokemi er relateret til den levorotoriske enantiomer glyceraldehyd.
Optisk rotation +21° (c=10 i vand)
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on
Formel vægt 176.12
Procent renhed ≥99%