Få mere at vide
L-askorbinsyre, 99+%, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11473523 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473523 500 g 500g
11458952 100 g 100g
11483523 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473523 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/8880/53
 Begrænset vare
På lager
L-askorbinsyre, 99+%, ekstra ren, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-81-7
Molekylær formel C6H8O6
MDL nummer 64328
Tekniske data
Smeltepunkt 190 °C
Farve Hvid
pH 2.1 til 2.6
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 500 g
Formel vægt 176,13 g/mol
Fysisk form Fast stof