Få mere at vide
L-Ascorbic acid, ≥98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11343949 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11343949 25 g
11353949 100 g
11363949 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343949 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210076925
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50-81-7
Molekylær formel C6H8O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
MDL nummer MFCD00064328
InChI nøgle CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC navn (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-on
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic acid
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.65g/cm3
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 25 g
Formel vægt 176.1
Fysisk form Krystallinsk pulver