Få mere at vide
L-Askorbinsyre 6-palmitat, 99%
Artikelnummer. 11353018
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353018 25 g 25g
11343018 100 g 100g
11333018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032791.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 137-66-6 | C22H38O7 | 414,54 g/mol
L-ascorbylpalmitat (Asc-6P) bruges sammen med andre fedtsyreascorbater såsom L-ascorbyl-oleat og L-ascorbyl-linoleat for at beskytte celler og membraner mod oxidativ skade. Fedtsyreascorbatmolekyler har øget opløselighed i ikke-polære (lipofile) miljøer. Det påføres som fugtighedsbevarende og blødgørende midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-66-6
Molekylær formel C22H38O7
Molekylvægt (g/mol) 414.54
MDL nummer MFCD00005377
InChI nøgle NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
IUPAC navn [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl]hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic acid 6-palmitate
Smeltepunkt 113 °C til 114 °C
Lugt Behageligt
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i ethylalkohol.
Formel vægt 414.52
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Ascorbic acid 6-palmitate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ascorbyl palmitate