missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Argininic Acid, TRC

Artikelnummer. 17974845
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974845 50 mg
17961605 25 mg
17971925 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17974845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76919550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 157-07-3
Molekylær formel C6 H13 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 175.19
Synonym Argininic Acid, (2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxypentanoic Acid, L-5-Guanidino-2-hydroxyvaleric Acid, (S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxy-pentanoic Acid, (S)-5-Guanidino-2-hydroxypentanoicacid
IUPAC navn (2S)-5-guanidino-2-hydroxy-pentanoic acid
SMIL NC(=N)NCCC[C@H](O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Argininic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H13N3O3/c7-6(8)9-3-1-2-4(10)5(11)12/h4,10H,1-3H2,(H,11,12)(H4,7,8,9)/t4-/m0/s1
Mængde 50 mg
Formel vægt 175.0957
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.