CAS RN 157-07-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
L-Argininic Acid, TRC
CAS: 157-07-3 Molekylær formel: C6 H13 N3 O3 Molekylvægt (g/mol): 175.19 Synonym: Argininic Acid,(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxypentanoic Acid,L-5-Guanidino-2-hydroxyvaleric Acid,(S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxy-pentanoic Acid,(S)-5-Guanidino-2-hydroxypentanoicacid IUPAC navn: (2S)-5-guanidino-2-hydroxy-pentanoic acid SMIL: NC(=N)NCCC[C@H](O)C(=O)O