Få mere at vide
L-Argininamide-D-phenylalanyl-L-2-piperidinecarbonyl-N-(4-nitrophenyl) Acetic Acid (D-PHE-PIP-ARG-PNA), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Argininamide-D-phenylalanyl-L-2-piperidinecarbonyl-N-(4-nitrophenyl) Acetic Acid (D-PHE-PIP-ARG-PNA) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36N8O5.C2H4O2/c28-21(17-18-7-2-1-3-8-18)26(38)34-16-5-4-10-23(34)25(37)33-22(9-6-15-31-27(29)30)24(36)32-19-11-13-20(14-12-19)35(39)40;1-2(3)4/h1-3,7-8,11-14,21-23H,4-6,9-10,15-17,28H2,(H,32,36)(H,33,37)(H4,29,30,31);1H3,(H,3,4)/t21-,22+,23+;/m1./s1 |