CAS RN 386253-60-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
L-Argininamide-D-phenylalanyl-L-2-piperidinecarbonyl-N-(4-nitrophenyl) Acetic Acid (D-PHE-PIP-ARG-PNA), TRC
CAS: 386253-60-7 Molekylær formel: C27H36N8O5 • x(C2H4O2) Molekylvægt (g/mol): 672.7 Synonym: L-Argininamide, D-phenylalanyl-(2S)-2-piperidinecarbonyl-N-(4-nitrophenyl)-triacetate,H-D-Phe-Homopro-Arg-pNA.2 Acetate IUPAC navn: (S)-1-(D-phenylalanyl)-N-((S)-5-guanidino-1-((4-nitrophenyl)amino)-1-oxopentan-2-yl)piperidine-2-carboxamide acetate SMIL: O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H]1N(C([C@@H](CC2=CC=CC=C2)N)=O)CCCC1)=O)NC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3.OC(C)=O