Generel beskrivelse
- L(+)-Amethopterinhydrat, er en potent hæmmer af dihydrofolatreduktase
- Det har tumoricidal aktivitet
Applikationer
- L(+)-Amethopterinhydrat er en hæmmer af dihydrofolatreduktase
- Det kan bruges i antitumorstudier
- Det er et cellecyklusstopmiddel, som kan hæmme syntesen af DNA, RNA og proteiner
- Det kan også hæmme produktionen af pro-inflammatoriske cytokiner
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(+)-Amethopterin hydrate |
| Smeltepunkt | 195 °C |
| Farve | Gul til Orange |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 mg |
| Merck Index | 14, 5985 |
| Specifik rotation | +21.5 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: uopløselig i alkohol, kloroform, ether, let opløselig i fortyndet saltsyre, opløselig i fortyndede opløsninger af alkalihydroxider a |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- L(+)-Amethopterin hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.