Få mere at vide
L(+)-Amethopterin hydrate, 99%
Artikelnummer. 10066203 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
500mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10066203
Brand: Thermo Scientific Acros 208105000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
L(+)-Amethopterin hydrate, CAS # 133073-73-1, is an effective inhibitor of dihydrofolate reductase, which may have anti-tumor activity. | CAS: 133073-73-1 | C20H22N8O5 | 454.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L(+)-Amethopterinhydrat, er en potent hæmmer af dihydrofolatreduktase
  • Det har tumoricidal aktivitet
Applikationer
  • L(+)-Amethopterinhydrat er en hæmmer af dihydrofolatreduktase
  • Det kan bruges i antitumorstudier
  • Det er et cellecyklusstopmiddel, som kan hæmme syntesen af DNA, RNA og proteiner
  • Det kan også hæmme produktionen af pro-inflammatoriske cytokiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133073-73-1
Molekylær formel C20H22N8O5
Molekylvægt (g/mol) 454.45
MDL nummer MFCD00150847
InChI nøgle FBOZXECLQNJBKD-UGPWUYPHNA-N
Synonym l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
PubChem CID 45157423
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylmethylamino]benzoyl]amino]pentandisyre;dihydrat
SMIL CN(CC1=CN=C2N=C(N)N=C(N)C2=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Amethopterin hydrate
Smeltepunkt 195°C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Merck Index 14, 5985
Specifik rotationstilstand + 21.50 (20.00°C c=1,14g/l Na2CO3)
Specifik rotation + 21.5
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in dilute hydrochloric acid,soluble in dilute solutions of alkali hydroxides a
Formel vægt 454.44
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Amethopterin hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.