Få mere at vide
L(+)-Amethopterinhydrat, 99%
Artikelnummer. 10002690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10002690 25 mg Glasflaske 25mg
10491631 100 mg Glasflaske 100mg
10066203 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10002690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208100250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
L(+)-Amethopterinhydrat, CAS # 133073-73-1, er en effektiv hæmmer af dihydrofolatreduktase, som kan have antitumoraktivitet. | CAS: 133073-73-1 | C20H22N8O5 | 454,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L(+)-Amethopterinhydrat, er en potent hæmmer af dihydrofolatreduktase
  • Det har tumoricidal aktivitet
Applikationer
  • L(+)-Amethopterinhydrat er en hæmmer af dihydrofolatreduktase
  • Det kan bruges i antitumorstudier
  • Det er et cellecyklusstopmiddel, som kan hæmme syntesen af DNA, RNA og proteiner
  • Det kan også hæmme produktionen af pro-inflammatoriske cytokiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133073-73-1
Molekylær formel C20H22N8O5
Molekylvægt (g/mol) 454.45
MDL nummer MFCD00150847
InChI nøgle FBOZXECLQNJBKD-UGPWUYPHNA-N
Synonym l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
PubChem CID 45157423
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylmethylamino]benzoyl]amino]pentandisyre;dihydrat
SMIL CN(CC1=CN=C2N=C(N)N=C(N)C2=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Amethopterin hydrate
Smeltepunkt 195°C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Merck Index 14, 5985
Specifik rotation + 21.5
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in dilute hydrochloric acid,soluble in dilute solutions of alkali hydroxides a
Formel vægt 454.44
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Amethopterin hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.