Få mere at vide
L-Alanyl-L-alanyl-L-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alanyl-L-alanyl-L-alanine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N3O4/c1-4(10)7(13)11-5(2)8(14)12-6(3)9(15)16/h4-6H,10H2,1-3H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)/t4-,5-,6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 231.1219 |