Få mere at vide
L 888607, MedChemExpress
Beskrivelse
L 888607 is a potent, and selective CRTH2 (also known as DP2) agonist with a Ki of 0.8 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L 888607 |
| CAS | 860033-06-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H15ClFNO2S |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (399.11 mM) |
| SMIL | O=C(O)C[C@@H]1CCN2C1=C(SC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=C(F)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.84 |
| Formel vægt | 375.84 |
| Vis mere |