Få mere at vide
L-701324, MedChemExpress
Beskrivelse
L-701324 is an orally active and long acting anticonvulsant with high affinity and selectivity for the glycine site on the NMDA receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-701324 |
| CAS | 142326-59-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H14ClNO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (93.46 mM) |
| SMIL | O=C1NC2=C(C=CC(Cl)=C2)C(O)=C1C3=CC=CC(OC4=CC=CC=C4)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.79 |
| Formel vægt | 363.79 |
| Vis mere |