Få mere at vide
L-371,257, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478877
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16478877 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16478877 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15010
MedChemExpress L-371,257 is an orally bioavailable, non-blood-brain barrier penetrant, selective and competitive antagonist of oxytocin receptor (pA2=8.4) with high affinity at both the oxytocin receptor (Ki=19 nM) and vasopressin V1a receptor (Ki=3.7 nM).
L-371,257 is an orally bioavailable, non-blood-brain barrier penetrant, selective and competitive antagonist of oxytocin receptor (pA2=8.4) with high affinity at both the oxytocin receptor (Ki=19 nM) and vasopressin V1a receptor (Ki=3.7 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-371,257
CAS 162042-44-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H33N3O6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (16.41 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC1)N(C2CCN(C(C3=C(OC)C=C(OC4CCN(C(C)=O)CC4)C=C3)=O)CC2)C5=C1C=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 507.58
Formel vægt 507.58
Procent renhed 98.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation