Få mere at vide
L-165041, TRC
Artikelnummer. 30003540
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30003540 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30003540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL8380105MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-165041
CAS 79558-09-1
Molekylær formel C22H26O7
Mængde 5 mg
Synonym L-1q5041, 2-[4-[3-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)propoxy]phenoxy]acetic Acid;
InChI formel InChI=1S/C22H26O7/c1-3-5-19-20(11-10-18(15(2)23)22(19)26)28-13-4-12-27-16-6-8-17(9-7-16)29-14-21(24)25/h6-11,26H,3-5,12-14H2,1-2H3,(H,24,25)
SMIL CC(C1=C(O)C(CCC)=C(OCCCOC2=CC=C(OCC(O)=O)C=C2)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 402.44
Formel vægt 402.1679