missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L 152804, MedChemExpress
Beskrivelse
L 152804 is an orally active and selective neuropeptide Y Y5 receptor (NPY5-R) antagonist, with a Ki of 26 nM for hY5. L 152804 causes weight loss in diet-induced obese mice by modulating food intake and energy expenditure.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L 152804 |
| CAS | 6508-43-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H26O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (341.11 mM) |
| SMIL | O=C1C2=C(CC(C)(C)C1)OC3=CC=CC=C3C2C4C(CC(C)(C)CC4=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.45 |
| Formel vægt | 366.45 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?