missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ L-152,804
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18085862
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085862 10 mg
18034922 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18085862 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1382/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, selective non-peptide NPY Y5 receptor antagonist

Potent, selective non-peptide neuropeptide Y Y5 receptor antagonist (Ki = 26 nM for hY5). Displays > 300-fold selectivity over hY1, hY2, and hY4 receptors. Causes weight loss in diet-induced obese mice by modulating food intake and energy expenditure. Centrally active upon oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6508-43-6
Molekylær formel C23H26O4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-152, 804
Mængde 10 mg
Formel vægt 366.46
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 366.457
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.