Få mere at vide
L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethylchloromethylketon, 99+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-1-4′-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone |
| Smeltepunkt | 105 °C til 109 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5CH2CH(NHSO2C6H4CH3)COCH2Cl |
| Mængde | 5 g |
| Specifik rotationstilstand | −86° (20 °C) |
| Specifik rotation | -86 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.