Få mere at vide
L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone, 99+%
Artikelnummer. 10093080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10093080 1 g Glasflaske 1g
10209213 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10093080 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227800010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-71-1 | C17H18ClNO3S | 351.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-71-1
Molekylær formel C17H18ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 351.85
MDL nummer MFCD00000935
InChI nøgle MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Synonym tpck, tos-phe-ch2cl, tosylphenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, n-p-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, l-1-tosylamido-2-phenylethyl chloromethyl ketone, l-n-alpha-chloroacetyl phenethyl-p-toluenesulfonamide, tos-phe-chloromethylketone, chembl60718
PubChem CID 439647
ChEBI CHEBI:9642
IUPAC navn N-[(2S)-4-chlor-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl]-4-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-1-4′-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone
Smeltepunkt 105°C to 109°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(NHSO2C6H4CH3)COCH2Cl
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand −86° (20°C )
Specifik rotation -86
Formel vægt 351.84
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.