missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ L 006235
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18084642
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084642 50 mg
18055082 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18084642 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3066/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent cathepsin K inhibitor

Potent, reversible cathepsin K inhibitor (IC50 = 0.25 nM) that displays > 4000-fold selectivity over cathepsins B, L and S. Displays reduced selectivity in cell-based assays possibly due to lysosomal accumulation. Reduces collagen breakdown and promotes bone deposition in vivo. Orally active and has intrinsic fluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 294623-49-7
Molekylær formel C24H30N6O2S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L 006235
Mængde 50 mg
Formel vægt 466.6
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 466.604
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.