accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNNSONHOHNN

CAS RN 294623-49-7

IUPAC Navn: N-{1-[(cyanomethyl)carbamoyl]cyclohexyl}-4-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,3-thiazol-4-yl]benzamide
Synonymer: N-[1-(cyanomethylcarbamoyl)cyclohexyl]-4-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,3-thiazol-4-yl]benzamide
Molekylvægt (g/mol): 466.6
Molekylformel: C24H30N6O2S
InChi Key: FIVYCSWOCXEWSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CCN(CC1)C1=NC(=CS1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1(CCCCC1)C(=O)NCC#N

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater