Få mere at vide
KY02111, MedChemExpress
Beskrivelse
KY02111 is a canonical WNT signaling (β-catenin) inhibitor which promotes differentiation of hPSCs to cardiomyocytes. KY02111 can be used for the research of human cardiomyocyte regeneration.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KY02111 |
| CAS | 1118807-13-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H17ClN2O3S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (88.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=NC2=CC=C(Cl)C=C2S1)CCC3=CC=C(OC)C(OC)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.86 |
| Formel vægt | 376.86 |
| Vis mere |