missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ KW 3902
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18003862
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18003862 10 mg
18004262 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18003862 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4167/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective A1 antagonist

Selective adenosine A1 receptor antagonist; displays 890-fold selectivity for rat A1 receptors over A2A receptors (Ki values are 0.19 and 170 nM respectively). Displays no effect on recombinant rat A3 receptors expressed on CHO cells at concentrations up to 10 μM. Exhibits diuretic and renal protective effects in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 136199-02-5
Molekylær formel C20H28N4O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale KW 3902
Mængde 10 mg
Formel vægt 356.46
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 356.47
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.