CAS RN 136199-02-5
IUPAC Navn:
1,3-dipropyl-8-{tricyclo[3.3.1.0³,⁷]nonan-3-yl}-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Synonymer:
rolofylline
Molekylvægt (g/mol):
356.47
Molekylformel:
C20H28N4O2
InChi Key:
PJBFVWGQFLYWCB-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCN1C2=C(NC(=N2)C23CC4CC2CC(C3)C4)C(=O)N(CCC)C1=O