Få mere at vide
KU-60019, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497697
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497697 5 mg -
16485736 100 mg -
16424968 10 mg -
16401217 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497697 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12061
MedChemExpress KU-60019 is an improved ATM kinase-specific inhibitor with IC50 of 6.3 nM.
KU-60019 is an improved ATM kinase-specific inhibitor with IC50 of 6.3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KU-60019
CAS 925701-46-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H33N3O5S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (182.59 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](CN(CC(NC2=CC3=C(C=C2)SC4=C(C3)C=CC=C4C5=CC(C=C(O5)N6CCOCC6)=O)=O)C1)C
Molekylvægt (g/mol) 547.67
Formel vægt 547.67
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease