missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

KU-57788, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474348
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474348 10 mg
16440677 50 mg
16427067 5 mg
16415266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16474348 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1100610mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress KU-57788 (NU7441) is a highly potent and selective DNA-PK inhibitor with an IC50 of 14 nM. KU-57788 is an NHEJ pathway inhibitor. KU-57788 also inhibits PI3K and mTOR with IC50s of 5.0 and 1.7 μM, respectively.

KU-57788 (NU7441) is a highly potent and selective DNA-PK inhibitor with an IC50 of 14 nM. KU-57788 is an NHEJ pathway inhibitor. KU-57788 also inhibits PI3K and mTOR with IC50s of 5.0 and 1.7 μM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale KU-57788
CAS 503468-95-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H19NO3S
Mængde 10 mg
Synonym NU7441
Opløselighedsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (34.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(N2CCOCC2)OC3=C1C=CC=C3C4=CC=CC5=C4SC6=C5C=CC=C6
Molekylvægt (g/mol) 413.49
Formel vægt 413.49
Procent renhed 98.85%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.