Få mere at vide
VELP Scientifica™ KS 1000-skrubber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17804687 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3,5 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17804687 3,5 l
1 options
Artikelnummer. 17804687 Leverandør VELP Scientifica™ Leverandørnr. F307A0660
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Designet til at neutralisere giftige dampe produceret under mineralisering og beskytte laboratorieoperatører uden at kræve nogen forbindelse til hanevand.
Innovativ og kompakt enhed, der er designet til at neutralisere giftige dampe produceret under mineralisering og beskytte laboratorieoperatører uden at kræve nogen forbindelse til hanevand.
  • Komplementerer VELPs kompakte semi-automatiske og automatiske rådnetanke perfekt, og passer problemfrit ind i stinkskabet for et optimeret arbejdsmiljø.
  • En intuitiv brugergrænseflade, bekvemt placeret oven på instrumentet, forenkler betjeningen.
  • De 4 justerbare sugeeffektniveauer giver laboratoriepersonalet kontrol over deres specifikke behov.
  • Omhyggeligt udvalgte materialer sikrer holdbarhed selv under de mest krævende forhold med reducerede vedligeholdelsesomkostninger.
  • Tanke lavet af glas og forbindelsesrør konstrueret med Viton tilbyder overlegen ydeevne og øget modstand.
  • De otte punkterede skiver bidrager væsentligt til at opnå maksimal neutraliseringseffektivitet.
  • Det innovative design giver nem adgang til alle komponenter, hvilket letter hurtig og ubesværet rengøring og vedligeholdelse.
  • I specifikke applikationer kan der bruges et valgfrit aktivt kulfilter til at absorbere lugte produceret under oxidativ mineralisering.
Tekniske data
Produkttype Røgfjernelsessystem
Vise Ingen skærm
Kapacitet (metrisk) 3,5 l
Flowhastighed Op til 25 l/min.
Til brug med (udstyr) KS 1000-skrubber
Materiale Metalstruktur og PVC-komponenter