Få mere at vide
KRN2 bromide, MedChemExpress
Beskrivelse
KRN2 (bromide) is a selective inhibitor of nuclear factor of activated T cells (NFAT5), with an IC50 of 0.1 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KRN2 bromide |
| CAS | 1390654-28-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H23BrFNO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 18.33 mg/mL (34.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | COC1=C(OC)C2=C[N+]3=C(C(C(CC3)=C4)=CC5=C4OCO5)C(CC6=CC=CC=C6F)=C2C=C1.[Br-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 524.38 |
| Formel vægt | 524.38 |
| Vis mere |