Få mere at vide
KRN-633, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491207
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491207 50 mg 50mg
16487697 5 mg -
16475736 100 mg -
16414968 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491207 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12060
MedChemExpress KRN-633 is a potent VEGFR inhibitor with IC50s of 170, 160 and 125 nM for VEGFR1, VEGFR2 and VEGFR3, respectively.
KRN-633 is a potent VEGFR inhibitor with IC50s of 170, 160 and 125 nM for VEGFR1, VEGFR2 and VEGFR3, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KRN-633
CAS 286370-15-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H21ClN4O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (59.97 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC(OC2=NC=NC3=CC(OC)=C(C=C32)OC)=CC=C1NC(NCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 416.86
Formel vægt 416.86
Procent renhed 99.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease