missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
KR-33493, MedChemExpress
Beskrivelse
KR-33493 is a potent inhibitor of Fas-mediated cell death (FAF1).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KR-33493 |
| CAS | 1021497-97-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H18BrN3O3S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.34 mM) |
| SMIL | OC(C1=NN(CCC2=CC=CC=C2)C=C1NC(CSC3=CC=C(Br)C=C3)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.34 |
| Formel vægt | 460.34 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?