Få mere at vide
KP496, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422488
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16422488 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16422488 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00253
MedChemExpress KP496 is a selective, dual antagonist for Leukotriene D4 receptor and Thromboxane A2 receptor.
KP496 is a selective, dual antagonist for Leukotriene D4 receptor and Thromboxane A2 receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KP496
CAS 217799-03-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H34ClN3O7S3
Mængde 5 mg
SMIL O=C(O)C1=CC=CC=C1S(=O)(N(CCCCNS(=O)(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)CC3=CC=CC(OCC4=NC(C(C)C)=CS4)=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 692.27
Formel vægt 692.27
Procent renhed 95.81%
Grad Research
Fysisk form Crystals
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism