Få mere at vide
Kobe2602, MedChemExpress
Beskrivelse
Kobe2602 is a Ras-Raf interaction inhibitor. Kobe2602 inhibits the binding of H-Ras·GTP to c-Raf-1 RBD with a Ki of 149 μM. Kobe2602 has antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kobe2602 |
| CAS | 454453-49-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H9F4N5O4S |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.3 mg/mL (34.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | FC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(NNC(NC2=CC=C(F)C=C2)=S)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.31 |
| Formel vægt | 419.31 |
| Vis mere |