Få mere at vide
Gibco™ KnockOut™ Serum erstatning
Artikelnummer. 11520366 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11520366 500 ml 500ml
10829220 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11520366 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10828028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 DKK
    2865.65 DKK / 500ml
    Spare 119.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
KnockOut Serumerstatning (KnockOut SR) er et mere defineret, FBS-frit mediumtilskud, der understøtter væksten af pluripotente stamceller (PSC'er), der dyrkes på fibroblast-feederceller.
Gibco KnockOut Serumerstatning (KnockOut SR) er et mere defineret, FBS-frit mediumtilskud, der understøtter væksten af pluripotente stamceller (PSC'er), der dyrkes på fibroblast-feederceller. Designet til at erstatte føtalt bovint serum (FBS) i eksisterende protokoller, har denne serumerstatning været betroet af mange i næsten 20 år. Ved at levere de nødvendige dokumenter til regulatorisk gennemgang KnockOut SR mindsker du din byrde med kvalificerede reagenser, når du går fra forskningsansøgninger til kliniske ansøgninger.
Med KnockOut Serum-erstatning kan du:
  • Dyrk feeder-afhængige PSC'er med sikkerhed
  • Stol på den forbedrede ydeevne af en kvalificeret, FBS-fri formulering
  • Nyd ro i sindet ved at have en mere stabil pris og udbud sammenlignet med FBS
Dyrk PSC'er med selvtillid
KnockOut SR er blevet citeret i mere end 2000 publikationer. Det har vist sig at understøtte feeder-afhængig kultur af embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er). Det har også vist sig at understøtte omprogrammering, dannelse af embryoidlegemer (EB), in vitro-differentiering, kryokonservering, ESC-udledning og mange andre anvendelser.
Stol på forbedret ydeevne
KnockOut SR har en mere defineret formulering sammenlignet med FBS, som indeholder mange udefinerede og variable komponenter. I modsætning til de fleste FBS-produkter testes hvert parti for sin evne til at understøtte PSC'er. På grund af dette fører dyrkning af PSC'er med KnockOut SR til mindre differentiering og mere kompakt kolonimorfologi sammenlignet med FBS.
Nyd trygheden ved at have stabil pris og udbud
KnockOut SR påvirkes ikke af det begrænsede udbud og de svingende priser, som ofte ses med FBS. Det gør det nemmere at planlægge dit budget og købe det, du har brug for, især da det er mere overkommeligt end de fleste FBS-produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Serumfri
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20°C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Stamcelle (embryonisk, iPS - Induceret pluripotent stamme)
Celletype Stamceller (embryonale), stamceller (iPS - Induceret pluripotent stamme)
Form Frosset
Serum niveau Serumfri
Produkttype Serum erstatning
Mængde 500 ml
Fremstillingskvalitet cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485
Til brug med (applikation) Klinisk forskning, translationel forskning
Produktlinje KnockOut
pH 6 til 8
Forsendelsestilstand Tøris