Beskrivelse
Gibco KnockOut Serumerstatning (KnockOut SR) er et mere defineret, FBS-frit mediumtilskud, der understøtter væksten af pluripotente stamceller (PSC'er), der dyrkes på fibroblast-feederceller. Designet til at erstatte føtalt bovint serum (FBS) i eksisterende protokoller, har denne serumerstatning været betroet af mange i næsten 20 år. Ved at levere de nødvendige dokumenter til regulatorisk gennemgang KnockOut SR mindsker du din byrde med kvalificerede reagenser, når du går fra forskningsansøgninger til kliniske ansøgninger.
Med KnockOut Serum-erstatning kan du:
- Dyrk feeder-afhængige PSC'er med sikkerhed
- Stol på den forbedrede ydeevne af en kvalificeret, FBS-fri formulering
- Nyd ro i sindet ved at have en mere stabil pris og udbud sammenlignet med FBS
Dyrk PSC'er med selvtillid
KnockOut SR er blevet citeret i mere end 2000 publikationer. Det har vist sig at understøtte feeder-afhængig kultur af embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er). Det har også vist sig at understøtte omprogrammering, dannelse af embryoidlegemer (EB), in vitro-differentiering, kryokonservering, ESC-udledning og mange andre anvendelser.
Stol på forbedret ydeevne
KnockOut SR har en mere defineret formulering sammenlignet med FBS, som indeholder mange udefinerede og variable komponenter. I modsætning til de fleste FBS-produkter testes hvert parti for sin evne til at understøtte PSC'er. På grund af dette fører dyrkning af PSC'er med KnockOut SR til mindre differentiering og mere kompakt kolonimorfologi sammenlignet med FBS.
Nyd trygheden ved at have stabil pris og udbud
KnockOut SR påvirkes ikke af det begrænsede udbud og de svingende priser, som ofte ses med FBS. Det gør det nemmere at planlægge dit budget og købe det, du har brug for, især da det er mere overkommeligt end de fleste FBS-produkter.
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Serumfri |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -20°C) og beskyttes mod lys. |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Arter | Serumfri |
| Celletype | Stamceller (embryonale) |
| Form | Frosset |
| Serum niveau | Serumfri |
| Produkttype | Serum erstatning |
| Mængde | 100 ml |
| Testet for | Growth Performance Assay |
| Vis mere |