Beskrivelse
Medium med lav osmolalitet uden L-glutamin eller HEPES-buffer optimeret til vækst af humane embryonale og inducerede pluripotente stamceller.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Stamceller (embryonale), stamceller (iPS - Induceret pluripotent stamme) |
| Form | Væske |
| Produkttype | KnockOut DMEM/F-12 |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen HEPES |
| Fremstillingskvalitet | cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485 |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | Opbevares på 2° til 8 °C og beskyt mod lys. |