Få mere at vide
KN-93 phosphate, MedChemExpress
Beskrivelse
KN-93 phosphate is a novel membrane-permeant synthetic inhibitor of purified neuronal CaMK-II, with Ki of 370 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KN-93 phosphate |
| CAS | 1913269-12-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H32ClN2O8PS |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (166.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OP(O)(O)=O.O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(N(C2=CC=CC=C2CN(C/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCO)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 599.03 |
| Formel vægt | 599.03 |
| Vis mere |